Anti-EPS8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6112]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124882-100EA 490 EUR InStock
ABCAAB124882-100
Anti-EPS8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6112]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPS8 (epidermal growth factor receptor pathway substrate 8)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6112
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité