Anti-ITGA6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5578]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124924-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB124924-100
Anti-ITGA6 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5578]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA6 (integrin, alpha 6)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5578
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité