Anti-Lipoamide Dehydrogenase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6634]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124926-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB124926-100
Anti-Lipoamide Dehydrogenase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6634]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Lipoamide Dehydrogenase
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6634
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité