Anti-Dishevelled 2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPNCIR145]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124933-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB124933-100
Anti-Dishevelled 2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPNCIR145]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Dishevelled 2
Clonality: monoclonal
Clone: EPNCIR145
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité