Anti-TXNRD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPNCIR129]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124954-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB124954-100
Anti-TXNRD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPNCIR129]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TXNRD1 (thioredoxin reductase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPNCIR129
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité