Anti-RAP1A G12V Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP878]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124963-100EA 475 EUR InStock
ABCAAB124963-100
Anti-RAP1A G12V Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP878]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAP1A G12V
Clonality: monoclonal
Clone: EP878
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité