Anti-KRT12 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1609]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB124975-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB124975-100
Anti-KRT12 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1609]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT12 (keratin 12)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1609
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité