Anti-MC1R Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6530]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125031-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB125031-100
Anti-MC1R Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6530]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MC1R (melanocortin 1 receptor (alpha melanocyte stimulating hormone receptor))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6530
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité