Anti-EIF3E Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR6877]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125033-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB125033-100
Anti-EIF3E Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR6877]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF3E (eukaryotic translation initiation factor 3, subunit E)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6877
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité