Anti-LAMP2b Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4207]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125068-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB125068-100
Anti-LAMP2b Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4207]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LAMP2b
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4207
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité