Anti-EFEMP2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR684]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125073-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB125073-100
Anti-EFEMP2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR684]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EFEMP2 (EGF containing fibulin-like extracellular matrix protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR684
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité