Anti-MYF5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4899]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125078-100EA 515 EUR InStock
ABCAAB125078-100
Anti-MYF5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4899]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYF5 (myogenic factor 5)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4899
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité