Anti-Creatine kinase B type Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CK-BYK/21E10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125114-50EA 605 EUR InStock
ABCAAB125114-50
Anti-Creatine kinase B type Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: CK-BYK/21E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Creatine kinase B type
Clonality: monoclonal
Clone: CK-BYK/21E10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité