Anti-TREM2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6E9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125117-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB125117-50
Anti-TREM2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6E9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TREM2 (triggering receptor expressed on myeloid cells 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 6000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité