Anti-GRB10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125583-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB125583-100
Anti-GRB10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRB10 (growth factor receptor-bound protein 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité