Anti-SERPINE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB125687-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB125687-100
Anti-SERPINE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINE1 (serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitor type 1), member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1D5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité