Anti-TIMM17A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126044-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB126044-50
Anti-TIMM17A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIMM17A (translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A (yeast))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité