Anti-ATP5L Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126181-50EA 480 EUR InStock
ABCAAB126181-50
Anti-ATP5L Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP5L (ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fo complex, subunit G)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité