Anti-SH3BP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126231-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB126231-50
Anti-SH3BP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SH3BP5 (SH3-domain binding protein 5 (BTK-associated))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité