Anti-NOL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126238-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB126238-50
Anti-NOL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOL3 (nucleolar protein 3 (apoptosis repressor with CARD domain))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité