Anti-MAPK10 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5493]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126591-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB126591-100
Anti-MAPK10 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5493]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPK10 (mitogen-activated protein kinase 10)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5493
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité