Anti-SUPT5H Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5145]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126592-100EA 490 EUR InStock
ABCAAB126592-100
Anti-SUPT5H Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5145]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SUPT5H (suppressor of Ty 5 homolog (S. cerevisiae))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5145
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité