Anti-ALKBH1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6176]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126596-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB126596-100
Anti-ALKBH1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6176]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALKBH1 (alkB, alkylation repair homolog 1 (E. coli))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6176
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité