Anti-GK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6567]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126599-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB126599-100
Anti-GK Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6567]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GK (glycerol kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6567
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité