Anti-HLA F Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6803]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126624-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB126624-100
Anti-HLA F Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6803]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA F
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6803
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité