Anti-CARS Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7121]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126714-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB126714-100
Anti-CARS Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7121]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CARS (cysteinyl-tRNA synthetase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7121
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité