Anti-FKBP5 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR6617]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126715-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB126715-100
Anti-FKBP5 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR6617]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FKBP5 (FK506 binding protein 5)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6617
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité