Anti-LMAN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6980]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126720-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB126720-100
Anti-LMAN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6980]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMAN1 (lectin, mannose-binding, 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6980
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité