Anti-CLIC2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6495]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126727-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB126727-100
Anti-CLIC2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6495]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLIC2 (chloride intracellular channel 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6495
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité