Anti-APP Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR5118]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126732-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB126732-100
Anti-APP Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR5118]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5118
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité