Anti-EIF5A2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7411]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126735-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB126735-100
Anti-EIF5A2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7411]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF5A2 (eukaryotic translation initiation factor 5A2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7411
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité