Anti-DMRT1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6936]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126741-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB126741-100
Anti-DMRT1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6936]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DMRT1 (doublesex and mab-3 related transcription factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6936
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité