Anti-intestinal FABP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7137]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126744-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB126744-100
Anti-intestinal FABP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7137]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: intestinal FABP
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7137
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité