Anti-UBE3A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7330]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126765-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB126765-100
Anti-UBE3A Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7330]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBE3A (ubiquitin protein ligase E3A)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7330
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité