Anti-HLA-DRB4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7183]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126767-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB126767-100
Anti-HLA-DRB4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7183]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA-DRB4 (major histocompatibility complex, class II, DR beta 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7183
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité