Anti-SSR1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5604]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126775-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB126775-100
Anti-SSR1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5604]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SSR1 (signal sequence receptor, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5604
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité