Anti-BMI1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3745]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126783-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB126783-100
Anti-BMI1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3745]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BMI1 (BMI1 polycomb ring finger oncogene)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3745
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité