Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB126819-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB126819-100
Anti-PI 3 Kinase catalytic subunit alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PI 3 Kinase catalytic subunit alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 4F3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité