Anti-GNPNAT1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB127697-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB127697-50
Anti-GNPNAT1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GNPNAT1 (glucosamine-phosphate N-acetyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité