Anti-Rho guanine exchange factor 15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB127704-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB127704-50
Anti-Rho guanine exchange factor 15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rho guanine exchange factor 15
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité