Anti-ACADL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F5DD6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128566-100EA 440 EUR InStock
ABCAAB128566-100
Anti-ACADL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F5DD6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACADL (acyl-CoA dehydrogenase, long chain)
Clonality: monoclonal
Clone: 7F5DD6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité