Anti-CPT1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8F6AE9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128568-100EA 645 EUR InStock
ABCAAB128568-100
Anti-CPT1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8F6AE9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CPT1A (carnitine palmitoyltransferase 1A (liver))
Clonality: monoclonal
Clone: 8F6AE9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité