Anti-RSV glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C5 (9B6)]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128708-200EA 530 EUR InStock
ABCAAB128708-200
Anti-RSV glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C5 (9B6)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RSV glycoprotein
Clonality: monoclonal
Clone: 8C5 (9B6)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité