Anti-Rabies Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: Rab-50]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128726-500EA 530 EUR InStock
ABCAAB128726-500
Anti-Rabies Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: Rab-50]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rabies Virus
Clonality: monoclonal
Clone: Rab-50
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité