Anti-IgA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B3506B4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128791-250EA 530 EUR InStock
ABCAAB128791-250
Anti-IgA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B3506B4]
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgA1
Clonality: Monoclonal
Clone: B3506B4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité