Anti-CTCF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7314]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128873-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB128873-100
Anti-CTCF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR7314]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTCF (CCCTC-binding factor (zinc finger protein))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7314
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité