Anti-Prostate Secretory Protein/PSP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7345]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128897-100EA 505 EUR InStock
ABCAAB128897-100
Anti-Prostate Secretory Protein/PSP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR7345]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Prostate Secretory Protein/PSP
Clonality: monoclonal
Clone: EPR7345
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité