Anti-FOXO4 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR5442]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128908-100EA 565 EUR InStock
ABCAAB128908-100
Anti-FOXO4 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR5442]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXO4 (forkhead box O4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5442
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité