Anti-ACAA2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6733]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128911-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB128911-100
Anti-ACAA2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6733]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACAA2 (acetyl-CoA acyltransferase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6733
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité