Anti-HNF1B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6334]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB128912-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB128912-100
Anti-HNF1B Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR6334]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNF1B (HNF1 homeobox B)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR6334
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité